Fontos dokumentumok
810152P
Avanti
14:0-12:0 NBD PE
Avanti Research - A Croda Brand 810152P, powder
Szinonimák:
1-myristoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Méret kiválasztása
1 MG
79 400,00 Ft
79 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 MG
79 400,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C37H64N5O11P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
785.90
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
79 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (810152P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 810152P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl) phosphoethanolamine (NBD PE) is a fluorescently labeled lipid localized to the membrane interface.[1][2] The molecule contains NBD as a fluorophore moiety linked to the headgroup of phosphatidylethanolamine.[2] Phosphoethanolamine is the second most abundant, metabolically related aminophospholipid. It is mostly enriched in brain.[3]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phosphoethanolamine present in cardiac myocytes plays a vital role in the prevention of cell damage after ischemia.[3] N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl) phosphoethanolamine (NBD PE) supports the sensing of the Red edge excitation shift (REES) phenomenon with the unique motional and dielectric properties it possesses.[1]
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810152P-1mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Application of NBD-labeled lipids in membrane and cell biology
Fluorescent methods to study biological membranes, 37-50 (2012)
Jean E Vance et al.
Biochimica et biophysica acta, 1831(3), 543-554 (2012-09-11)
Phosphatidylserine (PS) and phosphatidylethanolamine (PE) are metabolically related membrane aminophospholipids. In mammalian cells, PS is required for targeting and function of several intracellular signaling proteins. Moreover, PS is asymmetrically distributed in the plasma membrane. Although PS is highly enriched in
S C Lopes et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1861(6), 1152-1161 (2019-03-07)
Mitochondrial membranes are pointed out as the site of cardiotoxic action of local anaesthetics. Its three main phospholipids components are phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine and cardiolipin. Cardiolipins, in eukaryotes, are only found in mitochondria and are essential for the maintenance of its