810143C
Avanti
14:0 NBD PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 810143C
Szinonimák:
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl) (ammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (810143C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810143C-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 810143C
koncentráció
1 mg/mL (810143C-1mg)
1 mg/mL (810143C-5mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3