800819C
Avanti
18:0-22:6 DG
1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycerol, chloroform
Szinonimák:
1-octadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol; DG(18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mL (800819C-10mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 800819C
koncentráció
2 mg/mL (800819C-10mg)
lipidtípus
neutral lipids
neutral glycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
Alkalmazás
- in the preparation of Golgi-like liposomes
- to study its effect on conventional protein kinase C (cPKC) and novel protein kinase C (nPKC) isozymes in vitro
- as a substrate for the measurement of diacylglycerol kinase η1 (DGKη1) activity in vitro
Kiszerelés
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3