Fontos dokumentumok
700360P
Avanti
Glycochenodeoxycholic acid 3-sulfate
new
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
5β-cholanic acid-3α,7α-diol N-(carboxymethyl)-amide 3-sulfate (disodium salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H41NNa2O8S
Molekulatömeg:
573.65
UNSPSC kód:
12352211
biológiai forrás
synthetic
leírás
Technique(s): bile acids
Teszt
≥99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (700360P-5MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
bile acids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H43NO8S.2Na/c1-15(4-7-22(29)27-14-23(30)31)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(35-36(32,33)34)12-16(25)13-21(24)28;;/h15-21,24,28H,4-14H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,24+,25+,26-;;/m1../s1
Alkalmazás
lipids research
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700360P-5MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)