Merck
700323P
Avanti
Cholic acid 3-sulfate disodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
3α, 7α, 12α -trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid 3-sulfate disodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H38Na2O8S
Molekulatömeg:
532.60
UNSPSC kód:
12161700
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
kiszerelés
package of 1 × 1 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
bile acids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700323P-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3