Fontos dokumentumok
700330P
Avanti
Allolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
5α-cholanoic acid-3α-ol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H40O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
376.57
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.21
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
package of 1 × 5 mg (700330P-5MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
bile acids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C (−15°C to −25°C)
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700330P-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3