Merck
929921
Sigma-Aldrich
Allochenodeoxycholic acid-2,2,4,4-d4 solution
≥98 atom % D, ≥98% (CP), 100 μg/mL in methanol
Szinonimák:
(R)-4-((3R,5R,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl-2,2,4,4-d4)pentanoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24D4H36O4
Molekulatömeg:
396.60
UNSPSC kód:
12142200
NACRES:
NA.13
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
koncentráció
100 μg/mL in methanol
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
O[C@@H]1C([2H])([2H])C[C@@]2(C)[C@](C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCC(O)=O)([H])C1([2H])[2H]
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)