Merck
700229P
Avanti
Ursocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
3α,7ß,12α-trihydroxy-5ß-cholan-24-oic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H40O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
408.57
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
package of 1 × 1 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
bile acids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H]2[C@@H]([C@@]4([C@H](C1)C[C@@H](CC4)O)C)C[C@@H]([C@]3([C@H]2CC[C@@H]3[C@@H](CCC(=O)O)C)C)O
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (700229P-5MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)