Merck
SMB00913
Sigma-Aldrich
BAA485 (12-Ketodeoxycholic acid)
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
BAA485 (12-Ketodeoxycholic acid), (3α,5β)-3-Hydroxy-12-oxocholan-24-oic acid, 12-Dehydrodeoxycholic acid, 12-Oxolithocholic acid, 3α-Hydroxy-12-oxo-5β-cholan-24-oic acid, 3α-Hydroxy-12-oxo-5β-cholanic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H38O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
390.56
UNSPSC kód:
41141802
NACRES:
NA.25
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
minőség
100
összetétel
(3α,5α)-3-Hydroxy-12-oxocholan-24-oic acid, ≤100%
kiszerelés
pkg of 25 mg
szín
white to beige
mp
165—167 °C
oldhatóság
methanol: 20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H](CCC(O)=O)C1CC[C@@]([C@]21C)([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC2=O
InChI
1S/C24H38O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-20,25H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,23+,24-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CVNYHSDFZXHMMJ-VPUMZWJWSA-N
Általános leírás
BAA485 (12-oxolithocholic acid) is a microbiome-produced derivative of deoxycholic acid and it is a potent activator of the Pyrin inflammasome. BAA485 induces secretion of IL18 in LPS-primed PBMCs.
Bile acids, natural steroid amphipathic compounds formed through cholesterol oxidation in the liver, play a crucial role in regulating lipid metabolism. They facilitate the digestion, absorption, and transport of lipids, lipid-soluble vitamins, and related molecules in the gastrointestinal tract. These bile acids also impact various aspects of cholesterol, glucose, and energy balance.
Alkalmazás
BAA485 (12-oxolithocholic acid) finds application in metabolomics, biochemical and microbiome research.
Tulajdonságok és előnyök
  • Can be used in Metabolomics and Biochemical research
  • High-quality compound suitable for multiple research applications
Egyéb megjegyzések
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)