Merck
700241P
Avanti
Apocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
8(14),5β-Cholenoic acid-3α,12α-diol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H38O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
390.56
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41141802
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
package of 1 × 5 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
bile acids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700241P-5MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3