Merck
700255P
Avanti
3-oxo chenodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
5β-cholanic acid-7α-ol-3-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H38O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
390.56
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
bile acids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H38O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-15,17-20,22,26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KNVADAPHVNKTEP-CIGXQKLNSA-N
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700255P-10mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)