Merck
700174P
Avanti
Δ 5-avenasterol
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
Delta5-avenasterol, Stigmasta-5,24(28)-dien-3-ol, (3β)-
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H48O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
412.69
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (700174P-5MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1(CC[C@H](O)C2)C2=CCC3C1CCC4(C)C3CCC4C(CC/C(C(C)C)=C/C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h7,10,19-20,23-27,30H,8-9,11-18H2,1-6H3/b21-7-/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSELKOCHBMDKEJ-WGMIZEQOSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Delta 5-avenasterol is known to prevent decomposition of oat oil during frying.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700174P-5MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Fatty Acids in Foods and their Health Implications, 240-240 (2004)