Merck
860598P
Avanti
C18 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860598P, powder
Szinonimák:
D-lactosyl-β-1,1′ N-stearoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C48H91NO13
CAS-szám:
Molekulatömeg:
890.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (860598P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860598P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860598P-50mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 860598P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOZHMDQUIRUFQW-LOTHNZFDSA-N
Általános leírás
C18 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:0) is a synthetic sphingolipid.
Alkalmazás
C18 Lactosyl (β) Ceramide (d18:1/18:0) is suitable for use as a lipid standard in ozone-induced dissociation mass spectrometry (OzID-MS). It is also suitable for the preparation of saposin-derived lipid nanoparticles (SapNPs).
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860598P-25mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860598P-50mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860598P-5mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Ceramide stearic to palmitic acid ratio predicts incident diabetes
Hilvo M, et al.
Diabetologia, 61(6), 1424-1434 (2018)
Saposin lipid nanoparticles: a highly versatile and modular tool for membrane protein research
Flayhan A, et al.
Structure, 26(2), 345-355 (2018)
Structural analysis of unsaturated glycosphingolipids using shotgun ozone-induced dissociation mass spectrometry
Barrientos RC, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 28(11), 2330-2343 (2017)