Merck
700085P
Avanti
diosgenin
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
3β-hydroxy-5-spirostene; nitogenin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H42O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
414.62
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
leírás
(3β,25R)-spirost-5-en-3-ol
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 100 mg (700085P-100mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@@]12C(C[C@H]3[C@@H]2[C@H](C)[C@]4(OC[C@H](C)CC4)O3)C5CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)C5CC1
InChI
1S/C27H42O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h5,16-17,19-24,28H,6-15H2,1-4H3/t16-,17+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQLVFSAGQJTQCK-VKROHFNGSA-N
Általános leírás
Diosgenin is a steroid precursor derived from saponins extracted from the tubers of wild yams.
Diosgenin is a steroidal sapogenin, which is produced by the hydrolysis of the saponin dioscin. It is extracted from Dioscorea, Trigonella, Costus and Smilax species.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Diosgenin exhibits anti-inflammatory, anticancer, antimetastatic and antioxidant activities. It also exerts anticoagulant and antithrombotic properties. Diosgenin is used to treat cerebral disorders, allergic diseases and diabetes. It possesses anti-infectious against fungi, bacteria, protozoa and virus.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700085P-100mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Diosgenin: recent highlights on pharmacology and analytical methodology
Jesus M, et al.
Journal of Analytical Methods in Chemistry, 2016 (2016)