Fontos dokumentumok
D1634
Diosgenin
≥93%
Szinonimák:
(25R)-5-Spirosten-3β-ol, 3β-Hydroxy-5-spirostene, Nitogenin
Teszt
≥93%
Forma
powder
SMILES string
[H][C@]12C[C@@]3([H])[C@]4([H])CC=C5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@H](C)[C@@]6(CC[C@@H](C)CO6)O2
InChI
1S/C27H42O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h5,16-17,19-24,28H,6-15H2,1-4H3/t16-,17+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQLVFSAGQJTQCK-VKROHFNGSA-N
Géninformáció
human ... UGT1A4(54657)
Általános leírás
Alkalmazás
- used as a standard in the analysis of total saponins in Sapindus rarak
- orally administered to the rats to study its role against atherogenic diet-induced production of inflammatory mediators in heart, liver and brain
- used as a standard compound to determine the saponins content in chickpea and Tribulus terrestris
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)