Merck
700177P
Avanti
Dihydro FF-MAS
powder
Szinonimák:
4,4-dimethyl-cholest-8(9), 14-dien-3β-ol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H48O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
412.69
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
package of 1 × 1 mg (700177P-1MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
4,4-dimethyl-cholest-8(9), 14-dien-3β-ol (Dihydro follicular fluid meiosis-activating sterol (FF-MAS)) is a sterol. It is a derivative of 24,25-dihydrolanosterol.
Biokémiai/fiziológiai hatások
4,4-dimethyl-cholest-8(9), 14-dien-3β-ol (Dihydro follicular fluid meiosis-activating sterol (FF-MAS)) plays a role in triggering the initiation of meiosis in cultured oocytes of mice in vitro. It is an intermediate of the Kandutsch-Russell (K-R) pathway.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700177P-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Flux analysis of cholesterol biosynthesis in vivo reveals multiple tissue and cell-type specific pathways
Mitsche M A, et al.
eLife, 4, e07999-e07999 (2015)
Steroidal triterpenes of cholesterol synthesis
Avcimovivc J and Rozman D
Molecules (Basel), 18(4), 4002-4017 (2013)