700054P
Avanti
5α,6β-dihydroxycholestanol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
3β,5α,6β-trihydroxycholestane
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Cholestane-3β,5α,6β-triol
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (700054P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (700054P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C27H48O3/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-15-24(29)27(30)16-19(28)11-14-26(27,5)23(20)12-13-25(21,22)4/h17-24,28-30H,6-16H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,24-,25-,26-,27+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMMFNKXZULYSOQ-RUXQDQFYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3