Fontos dokumentumok
181108P
Avanti
Liver Extract Polar
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
Liver Polar Lipid Extract (Bovine)
Méret kiválasztása
100 MG
62 200,00 Ft
62 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 MG
62 200,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
62 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
biológiai forrás
bovine (calf)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (181108P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (181108P-100mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
lipid extracts
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Polar Lipid Extract is derived from the total lipid extract by precipitation with acetone followed by extraction of the acetone insoluble material with diethyl ether.
Alkalmazás
Liver extract polar has been used to study the effects of mercury (Hg) on liver extract membrane fluidity.[1]
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (181108P-100mg)
60 mL Amber Wide Mouth Screw Cap Glass Bottle (181108P-1g)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Wenpeng Zhang et al.
Analytical chemistry, 92(9), 6719-6726 (2020-04-10)
Mapping the complete molecular composition of a lipidome is considered an important goal of lipidomics for unraveling pathways and mechanisms behind lipid homeostasis. Conventional dissociation methods of mass spectrometry (MS) usually cannot give detailed structural information on lipids such as
Wenbo Cao et al.
Nature communications, 11(1), 375-375 (2020-01-19)
Lipids play a pivotal role in biological processes and lipid analysis by mass spectrometry (MS) has significantly advanced lipidomic studies. While the structure specificity of lipid analysis proves to be critical for studying the biological functions of lipids, current mainstream
Inorganic mercury and cadmium induce rigidity in eukaryotic lipid extracts while mercury also ruptures red blood cells
Kerek E, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1860(3), 710-717 (2018)