Merck
171201P
Avanti
Heart Extract Total
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
Heart Total Extract (Bovine)
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (171201P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (171201P-100mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
lipid extracts
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Total Lipid Extract is a chloroform:methanol extract of the respective tissue (Brain, Soybean, Heart, etc.). This extract is partitioned against deionized water, and the chloroform phase is concentrated.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (171201P-100mg)
60 mL Amber Wide Mouth Screw Cap Glass Bottle (171201P-1g)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Hari Kiran Kotapati et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1145, 122099-122099 (2020-04-20)
Three normal phase HPLC methods were produced to separate lipid classes on a PVA-Sil stationary phase including: 9 polar lipids (method 1); 13 combined polar and neutral lipids (method 2); and a combined method that further separates the neutral lipids
Giuseppe Paglia et al.
Nature protocols, 12(4), 797-813 (2017-03-17)
Metabolomics and lipidomics aim to profile the wide range of metabolites and lipids that are present in biological samples. Recently, ion mobility spectrometry (IMS) has been used to support metabolomics and lipidomics applications to facilitate the separation and the identification