Fontos dokumentumok
181108C
Avanti
Liver Extract Polar
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
Liver Polar Lipid Extract (Bovine)
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
chloroform solution
kiszerelés
pkg of 2 × 20 mL (181108C-1g)
pkg of 1 × 4 mL (181108C-100mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
25 mg/mL (181108C-100mg)
25 mg/mL (181108C-1g)
lipidtípus
lipid extracts
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Polar Lipid Extract is derived from the total lipid extract by precipitation with acetone followed by extraction of the acetone insoluble material with diethyl ether.
Alkalmazás
Liver Extract Polar has been used to measure the biochemical components of non-tumourigenic rat fibroblast cell line, M1, and its highly tumourigenic counterpart, MR1. It has also been used in the preparation of lipid and bile acid solutions.
Kiszerelés
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (181108C-1g)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (181108C-100mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Slide 1 of 2
1 of 2
Bile acids stimulate ATP hydrolysis in the purified cholesterol transporter ABCG5/G8
Johnson B J H, et al.
Biochemistry, 49(16), 3403-3411 (2010)
Methods for measuring the infrared spectra of biological cells
Mourant J R, et al.
Physics in Medicine and Biology, 48(2), 243-243 (2003)
Wenbo Cao et al.
Nature communications, 11(1), 375-375 (2020-01-19)
Lipids play a pivotal role in biological processes and lipid analysis by mass spectrometry (MS) has significantly advanced lipidomic studies. While the structure specificity of lipid analysis proves to be critical for studying the biological functions of lipids, current mainstream
Wenpeng Zhang et al.
Analytical chemistry, 92(9), 6719-6726 (2020-04-10)
Mapping the complete molecular composition of a lipidome is considered an important goal of lipidomics for unraveling pathways and mechanisms behind lipid homeostasis. Conventional dissociation methods of mass spectrometry (MS) usually cannot give detailed structural information on lipids such as