Fontos dokumentumok
131305P
Avanti
Sulfatides (Brain)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
Cerebroside sulfates; Mono-Sulfo Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/24:0); 3-O-sulfo-β-D-C24-galactosylceramide (ammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Sulfatides (Brain, Porcine) (ammonium salt)
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (131305P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (131305P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (131305P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
InChI
1S/C48H93NO11S.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(52)49-41(42(51)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2)40-58-48-46(54)47(60-61(55,56)57)45(53)43(39-50)59-48;/h35,37,41-43,45-48,50-51,53-54H,3-34,36,38-40H2,1-2H3,(H,
Általános leírás
Alkalmazás
- as a lipid standard in electrospray ionization (ESI)-MS/MS analysis, as an anionic amphiphile for large unilamellar vesicles (LUVs) preparation
- to test its myelin-associated axon growth inhibition functionality in retinal ganglion cells
- as a calibrant in tandem mass spectrometry to quantify mouse brain myelin samples
Biokémiai/fiziológiai hatások
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)