Fontos dokumentumok
Z755613
Mortexer™ Multi-Head vortexer
AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug, CE compliant
Szinonimák:
tube mixer, tube vortexer, vortex
About This Item
Javasolt termékek
leírás
orbit: 3 mm
Jellemzők
CE compliant
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific BV1005-E with EU plug
parameter
200-3400 rpm speed
4-65 °C temp. range
Sz × Mé × Ma
5 in. (13 cm) × 6.3 in. (16 cm) × 6.7 in. (17 cm)
Általános leírás
The drive system is provides a smooth vortexing action, while minimizing noise and excessive vibration. This results in quieter, more efficient and longer lasting operation. Increased speed, up to 3400 rpm produces an instant vortex of even the largest sample sizes, including full 50 mL tubes.
- "No-walk" suction feet
- Cold room/incubator compatibility
- Spill-proof electronic controls
Jogi információk
kiegészítő
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)