Fontos dokumentumok
Z755648
Flat head for Mortexer
pkg of 1 ea, diam. 3 in.
About This Item
UNSPSC kód:
41103811
NACRES:
NB.73
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific BV1000-FLAT
Átmérő
3 in.
Általános leírás
Optional retrofit 3 inch Flat head for Mortexer vortexer.
Jogi információk
Mortexer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)