Fontos dokumentumok
V0756
Sigma-Aldrich
Vortex adapter for microcentrifuge tubes
capacity, 20 tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121702
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.73
Jellemzők
capacity 20 tubes
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art H37080-0020
Általános leírás
For use with any vortex mixer equipped with a rubber pad or test tube cup. The device holds 1.5 mL tubes in a disk mounted on a shaft. A sliding plate holds down the tube caps when in use. Provides rapid and complete mixing of many samples at once.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)