Fontos dokumentumok
Z740940
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials culture tube with screw cap and PTFE/rubber liner
capacity 5 mL, O.D. × L 15 mm × 75 mm, round bottom
About This Item
UNSPSC kód:
41121706
NACRES:
NB.11
material
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
kiszerelés
pack of 72 ea
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
külső átmérő × H
15 mm × 75 mm
kapacitás
5 mL
Általános leírás
Clear borosilicate glass, round bottom culture tubes with thread top and black phenolic cap. Cap has bonded PTFE faced rubber liner.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)