Merck
Z740952
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials culture tube with screw cap and PTFE/rubber liner
capacity 50 mL, O.D. × L 25 mm × 150 mm, round bottom
About This Item
UNSPSC kód:
41121706
NACRES:
NB.11
material
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
Jellemzők
neck thread external thread
kiszerelés
pack of 48 ea
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
külső átmérő × H
25 mm × 150 mm
kapacitás
50 mL
Általános leírás
Clear borosilicate glass, round bottom culture tubes with thread top and black phenolic cap. Cap has bonded PTFE faced rubber liner.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)