Fontos dokumentumok
Z740611
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 1000 mL, volume 50-1000 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121803
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
Jellemzők
subdivision 50 mL
kiszerelés
pkg of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
hangerőmérési tartomány
50-1000 mL
kapacitás
1000 mL
Related Categories
Általános leírás
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Egyéb megjegyzések
Browse all glass beakers
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)