Fontos dokumentumok
Z740576
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 250 mL, subdivision, 25 mL (graduations: 25-200 mL)
About This Item
UNSPSC kód:
41121803
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
Jellemzők
subdivision 25 mL (graduations: 25-200 mL)
kiszerelés
pkg of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
kapacitás
250 mL
Általános leírás
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Egyéb megjegyzések
Browse all glass beakers
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)