Fontos dokumentumok
Z740600
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 150 mL, volume 20-140 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121803
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
Jellemzők
subdivision 20 mL
kiszerelés
pkg of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
hangerőmérési tartomány
20-140 mL
kapacitás
150 mL
Related Categories
Általános leírás
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Egyéb megjegyzések
Browse all glass beakers
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)