Fontos dokumentumok
Z661559
Quickfit® Pyrex® jacketed beakers
capacity 250 mL
Szinonimák:
1025/10SC
About This Item
UNSPSC kód:
41121803
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
gyártó/kereskedő neve
Quickfit 1025/10/SC
elérhetőség
available only in EU
kapacitás
250 mL
Általános leírás
Main part of the connectors are made from chemically resistant PTFE they can be used with temperature controlling mediums other than water, for example, oils. They are also suitable for use at temperatures from -20°C up to 200°C.
Egyéb megjegyzések
Browse all glass beakers
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)