Fontos dokumentumok
Z682519
Ace vapor duct tube, for condenser "V" assembly
joint: ST/NS 29/42, L 45 mm, fits Büchi® models R-114/R-144
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS29/42
gyártó/kereskedő neve
Büchi equivalent, 32337
Hosszúság
45 mm
Related Categories
Általános leírás
The vapor duct tube accessories are for Büchi condenser "V" assemblies, and will fit either Büchi Rotavapor model R-210/R-215 or R-114/R-144.
Combi-clips: not included.
Jogi információk
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)