Fontos dokumentumok
Z682403
Ace glass steam tube, for condenser "C", "CR", "A" and "V" assemblies
fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
Szinonimák:
40610
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
gyártó/kereskedő neve
Büchi equivalent, 40610
Related Categories
Általános leírás
The glass steam tube accessory fits the Büchi condenser assemblies, "C", "CR", "A" and "V", and works with Büchi Rotavapor models R-200/R-205 and R-114/R-144.
Jogi információk
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)