Fontos dokumentumok
Z565008
Vacuum accessories for Buchi® vacuum pumps
Valve unit
Szinonimák:
Vacuum Pump Accessories
About This Item
UNSPSC kód:
41105101
NACRES:
NB.43
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Büchi 47160
Általános leírás
This valve comes with a Woulff bottle and an attachment for Rotavapors. Not to be used with V700/710 pump in stand alone systems.
Jogi információk
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)