Fontos dokumentumok
Z566616
Buchi Combi-Clip
fits 24/40 joint
About This Item
UNSPSC kód:
41104804
NACRES:
NB.43
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Büchi 040620
Általános leírás
designed to fit the vapor duct for the Rotavapor R-210/215
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)