Fontos dokumentumok
Z682209
Ace receiving flask adapter
joint: ST/NS 29/32, fits Büchi® models R-200/R-205
Szinonimák:
Ace receiving flask adapter
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS29/32
gyártó/kereskedő neve
Büchi equivalent, 40615
Általános leírás
The receiving flask adapter fits condenser assemblies "C", "CR", "A", and "V" for Büchi® evaporator models R-200/205. Adapter clip: not included.
Jogi információk
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)