Fontos dokumentumok
Z682217
Ace receiving flask adapter
joint: ST/NS 29/42, fits Büchi® models R-200/R-205
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS29/42
gyártó/kereskedő neve
Büchi equivalent, 40617
Related Categories
Általános leírás
The receiving flask adapter fits condenser assemblies "C", "CR", "A", and "V" for Büchi® evaporator models R-200/205. Adapter clip: not included.
Jogi információk
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)