Fontos dokumentumok
Z557862
Sigma-Aldrich
Aldrich® solvent storage/dispensing flask, graduated, w/ Sure/Stor inlet
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom flask
Csatlakozó
bottom joint: ST/NS14/20
top joint: ST/NS24/40
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Standard Taper Joint
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
kapacitás
200 mL
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Stor is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)