Fontos dokumentumok
Z656321
Vacuubrand rotary vane pump oil B, 1L
Pump oil B:high viscosity, low vapour pressure, pack of 1 L
Szinonimák:
Vacuubrand 687010
Méret kiválasztása
1 EA
16 730,00 Ft
16 730,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
16 730,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
40151700
NACRES:
NB.79
16 730,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Jellemzők
CE compliant
kiszerelés
pack of 1 L
gyártó/kereskedő neve
Vacuubrand
Általános leírás
This vacuum pump oil has excellent viscosity characteristics. Its good chemical resistance, low vapor pressure as well as its better stability when pumping oxidants such as acid and alkaline vapors, makes it superior compared to standard mineral oils. This oil is used for the first filling of RE / RZ / RC series pumps. Oils for rotary vane pumps.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
500.0 °F
Lobbanási pont (C)
260 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)