Fontos dokumentumok
Z123072
Krytox® 240AC lubricant
pkg of 2 oz
Szinonimák:
Krytox Lubricant
About This Item
UNSPSC kód:
15121900
NACRES:
NB.35
kiszerelés
pkg of 2 oz
gyártó/kereskedő neve
Du Pont
Általános leírás
Krytox®240AC lubricant is a fluorinated grease and is a multi-purpose lubricant.
Alkalmazás
Krytox® 240AC lubricant is suitable for use in lubricating ground glassjoints and process valves.
Jogi információk
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Applications of FTIR in the identification of foreign materials for biopharmaceutical clinical manufacturing
Li G, et al.
Vibrational Spectroscopy, 50(1), 152-159 (2009)
Lipophilic chloro-oxo-bis (hydroxamato) vanadium (V) complexes: synthesis methods and structure
Dzyuba V I, et al.
Polyhedron, 180, 114421-114421 (2020)