Fontos dokumentumok
Z678473
Krytox® XP vacuum oil
grade, 1506
About This Item
UNSPSC kód:
40161501
NACRES:
NB.79
molekulatömeg
2160
Jellemzők
grade 1506
gyártó/kereskedő neve
Du Pont
viszkozitási szám
(20 °C) (62 mm2/s)
sűrűség
1.88 g/mL at 20 °C
Általános leírás
Krytox XP oils contain a soluble additive to prevent rust. This additive enhances the
performance of Krytox vacuum pump fluids, giving them improved performance
properties. The long-term antirust properties repel moisture, providing extra
protection from corrosion of metal parts and bearing surfaces.
  • Rust preventing
  • Nonflammable
  • Nonreactive
  • Free from acetal groups
  • Recyclable
Jogi információk
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)