Fontos dokumentumok
Z677132
IKA® R 104 disperser stand
R 104 small disperser stand, for T 10 basic, 1/cs
Szinonimák:
tissue grinder stand, tissue homogenizer stand
About This Item
UNSPSC kód:
41103801
NACRES:
NB.72
kiszerelés
case of 1
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
IKA 3386000
alap Sz × Mé
242 mm × 355 mm
pálca H × átmérő
370 mm × 10 mm
súly
0.7 kgMax load
alkalmasság
suitable for (T-10 basic disperser)
Általános leírás
  • Small stand for T 10 basic
  • Diameter of support rod 10 mm
  • Dimensions: (W x D) 242 x 355 mm
  • Height: 370 mm
  • Max. load 0.7 kg
Jogi információk
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)