Fontos dokumentumok
Z403571
IKA® supports for stirring hot plates
H 44 boss head clamp, cast aluminum, 1/cs
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.76
material
aluminum (cast aluminum)
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
IKA 0002437700
szín
none
Általános leírás
For fastening the holding rod H 38 to the support rod H 16 V.
Clamping range - stand: 10 - 11 mm
Clamping range - extension arm: 11 mm
Material: cast aluminium
Jogi információk
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)