Merck
Z680915
Duran® super duty beaker
capacity 600 mL
Szinonimák:
211074807, container, flask, glass beaker, jar, super duty, vessle
Méret kiválasztása
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41121803
NACRES:
NB.43
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
glass (Type 1/ neutral glass)
Jellemzők
graduations
gyártó/kereskedő neve
DURAN®
Schott
kapacitás
600 mL
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
Z680885Z680923Z680893
capacity
600 mL
capacity
150 mL
capacity
1000 mL
capacity
250 mL
material
glass (Type 1/ neutral glass)
material
glass (Type 1/ neutral glass)
material
glass (Type 1/ neutral glass)
material
glass (Type 1/ neutral glass)
feature
graduations
feature
graduations
feature
graduations
feature
graduations
manufacturer/tradename
DURAN®
manufacturer/tradename
DURAN®, Schott
manufacturer/tradename
DURAN®, Schott
manufacturer/tradename
DURAN®, Schott
Általános leírás
Life can be tough for laboratory glassware such as beakers, flasks and cylinders. Rough handling and laboratory processes like automated washing can cause damage and breakages. The DURAN® SUPER DUTY products were specially developed to better cope with laboratory life. The DURAN® SUPER DUTY products are characterized by a higher mechanical strength achieved by reinforcing the rim. As a result of this modification, the impact strength is improved, and the risk of accidental breakage is significantly reduced. The DURAN® SUPER DUTY products increase the safety in the laboratory and help to minimize the risk of injury. The longer life expectancy of the SUPER DUTY products means that they are more economical to use over the long term.
Tulajdonságok és előnyök
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Higher impact strength, mechanical strength and stability achieved by reinforced rim
  • Due to reduced risk of accidental breakage the risk of injuries is minimised and the safety of the user is increased
  • Economical due to longer life span and outstanding corrosion protection
  • Spout for clean pouring
  • White easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
Egyéb megjegyzések
Browse all glass beakers
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
összehasonlítható termékek
Termékszám
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Questions
  1. Can you please give the measurements? Hight and Diameter. Anything can hold 600mL.
    1 answer
    1. The height of this product is 125 mm, and the outer diameter is 90 mm.
      Helpful?