Fontos dokumentumok
Z759031
KDS Legato 100, single syringe infusion pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug
Szinonimák:
dosing pumps, infusion pumps, pump infusion
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
Jellemzők
CSA approved
accuracy± 0.5%
4 channels
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
KD Scientific 788100
Paraméterek
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
méret
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
térfogat
0.0005-60 mL
súly
2.66 kg (5.9 lb)
Általános leírás
Infuse only single syringe pump. Accommodates syringes from 0.5 μL to 60 mL. User definable flow rates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume.
Tulajdonságok és előnyök
  • Holds one syringe from 0.5 μL to 60 mL
  • Stall detection
  • High resolution color touch screen
  • Unparalleled ease of use
  • Password protected touch display
  • Run LED light on front pane
  • lFull metal chassis
  • Built in syringe table
  • Up to 30 lbs/13 kg linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built in RS485 interface
  • USB portI/O & TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
Jogi információk
Legato is a trademark of KD Scientific
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)