Fontos dokumentumok
Z569666
KDS syringe multi-rack for Legato series pumps
microliter
Szinonimák:
dosing pump syringe rack, infusion pump syringe rack
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.01
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
KD Scientific 78-8302
Általános leírás
Accommodates up to 4 x 0.5 μL to 10 mL syringes. Works with Legato 200, 210 and 210P.
Jogi információk
Legato is a trademark of KD Scientific
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)