Z740540
KDS Legato™ 270 series syringe pump, push/pull
AC/DC input 100 - 240 V AC, EuroPlug (flat 2-pin)
Szinonimák:
dosing pump, infusion pump, pump infusion
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
CE compliant
accuracy± 0.35%
2 channels
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
KD Scientific 788270
parameter
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
méret
8.89 cm × 25.4 cm × 27.94 cm
térfogat
0.0005-140 mL
súly
4.9 kg (10.75 lb)
Általános leírás
It also supports infuse only, withdraw only, infuse/withdraw/ withdraw/infuse and continuous mode. user defined flow rates with selectable target volumes.
Tulajdonságok és előnyök
- Holds four syringe from 0.5 μL to 140 mL
- High resolution color touch screen
- Real time clock
- Unparallel ease of use
- Touch pad "lock" feature
- LED light on front panel
- Full metal chassis
- Built in syringe table
- Up to 75 lbs linear force
- Advanced microstepping techniques
- Built in RS485 interface
- USB port
- I/O & TTL interface
- Continuous mode of operation
- Spill dam
Jogi információk
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)