Fontos dokumentumok
Z759058
KDS Legato 101, dual syringe nanliter pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug
Szinonimák:
dosing pumps, infusion pumps, pump infusion
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
Jellemzők
CSA approved
accuracy± 0.5%
1 channel
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
KD Scientific 788101
parameter
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
méret
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
térfogat
0.0005-10 mL
súly
2.66 kg (5.9 lb)
Általános leírás
Infuse only dual syringe pump. Accomodates syringes 0.5 μL to 10 mL. User definable flow rates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume.
Features:
  • Holds one or two syringes from 0.5 μL to 10 mL
  • High resolution color touch screen
  • Unparalled ease of use
  • Touch pad "lock" feature
  • LED light on front panel
  • Full metal chassis
  • Built in syringe table
  • Up to 30 lbs linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built in RS485 interface
  • USB port
  • I/O & TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
Jogi információk
Legato is a trademark of KD Scientific
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)