Fontos dokumentumok
Z517453
Sigma-Aldrich
Aldrich® cold-finger condenser
joint: ST/NS 29/32
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS29/32
Teljes Ma
310 mm
cold-finger H × átmérő
250 mm × 80 mm
Általános leírás
For reactions using low-boiling solvents.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)