Fontos dokumentumok
Z403288
Ball joint clamp for Büchi® Rotavapor® evaporators
joint: SJ 35/20
About This Item
UNSPSC kód:
41122413
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: SJ35/20
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Büchi 003275
Általános leírás
Fits all models of evaporators.
Jogi információk
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Rotavapor is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)