Fontos dokumentumok
Z562270
Wilmad® quartz NMR tube
frequency 400 MHz, tube diam. 10 mm, L 7 in.
Szinonimák:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121705
NACRES:
SB.32
material
colorless tube
leírás
thin-walled
Jellemzők
neck thread push fit
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Wilmad 513-7PP-7QTZ
parameter
400 MHz frequency
Hosszúság
7 in.
hajlás
13 μm
cső átmérő
10 mm
falvastagság
0.46 mm
Általános leírás
Natural quartz NMR sample tubes are well suited for Boron NMR spectroscopy studies, or where sample exposure to U.V. radiation is required. Boron content is between 0.0 to 0.1 ppm.
Jogi információk
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)